Stampa…
Cloruro di idrogeno ∼1 mol/L in ethyl ether
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Acido cloridrico
H1061-25ML H1061-500ML H1061-100ML
TCIAH1061-25MLEA 21 EUR
TCIAH1061-25ML TCIAH1061-500ML TCIAH1061-100ML
Cloruro di idrogeno ∼1 mol/L in ethyl ether
Cloruro di idrogeno
Formula: HCl
Peso molecolare: 36,46 g/mol
Flash Pt: -40°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011324
CAS Number: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3,I
Merck Index: 14,04780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b954ffa195484918528638409052740ef006e96b&vid=81c3f6c06a00a8a57958954e3c248069b5702319&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 5.6 w/w%