Stampa…
Sodio idrossido 0.2 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
5665.9020EA 310.51 EUR
5665.9020 5665.1000
Sodio idrossido 0.2 N, BAKER ANALYZED® soluzione volumetrica, J.T.Baker®
Sodio idrossido
Standardistion at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: ∼105 °C (1013 hPa)
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.1995 - 0.2005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. = 5 ppm
Normality 0.1995 - 0.2005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…