Stampa…
Alluminio cloruro standardised solution 6.0 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro d'alluminio
35568.AE 35568.AK
35568.AEEA 71.5 EUR
35568.AE 35568.AK
Alluminio cloruro standardised solution 6.0 N in soluzione acquosa
Alluminio cloruro
Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2581 MDL No.: MFCD00003422
Formula: AlCl₃
Peso molecolare: 133.34 g/mol
Punto di ebollizione: 180
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003422
CAS Number: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 2581
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00335