Stampa…
Acido solforico 9.6 mol/l (19.2 N)
Fornitore: Hach
Pericolo
203832 203849
HACH203832EA 41.2 EUR
HACH203832 HACH203849
Acido solforico 9.6 mol/l (19.2 N)
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II