Stampa…
1,1-Diphenylethylene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
D0886-25G D0886-250G D0886-5G
TCIAD0886-25GEA 53 EUR
TCIAD0886-25G TCIAD0886-250G TCIAD0886-5G
1,1-Diphenylethylene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,1-Diphenylethylene
Formula: (C₆H₅)₂CCH₂
Punto di ebollizione: 270 °C (1013 hPa)
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008583
CAS Number: 530-48-3
EINECS: 208-482-6
Merck Index: 14,03323
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c813ac6e43ec88b7fea2ab339b884f9be8a105f&vid=6f0df1346ace43b2bdfcbf90cfd8c04d6d6dbe05&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %