Stampa…
1-Chloro-3-methyl-2-butene ≥85.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
C1290-25ML C1290-250ML
TCIAC1290-25MLEA 63 EUR
TCIAC1290-25ML TCIAC1290-250ML
1-Chloro-3-methyl-2-butene ≥85.0% (by GC) stabilizzato
1-Chloro-3-methyl-2-butene
Formula: C₅H₉Cl
Punto di ebollizione: 109°C
Densità: 0,9273 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000982
CAS Number: 503-60-6
EINECS: 207-972-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912c01e8301d0d33a6a775cf5f02ce6536ab5b6b&vid=06942cca8bfa03000debde50f91a196f3e96c17d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %