Stampa…
Acido solforico 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Fornitore: Hach
Pericolo
244953 244903 244932
HACH244953EA 46.8 EUR
HACH244953 HACH244903 HACH244932
Acido solforico 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II