Stampa…
Acido solforico 0.015 mol/l (0.03 N) aqueous solution
Fornitore: Hach
2620532 2620553
HACH2620532EA 30.4 EUR
HACH2620532 HACH2620553
Acido solforico 0.015 mol/l (0.03 N) aqueous solution
Acido solforico
Formula: H₂SO₄
Peso molecolare: 98.08 g/mol
Punto di ebollizione: 330
Punto di fusione: 10.38
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064589
CAS Number: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II