Stampa…
Sodio tiosolfato 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 80.66 EUR
34449-1L 34449-10L-VP
Sodio tiosolfato 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) soluzione volumetrica, Fluka™
Sodio tiosolfato
Formula: Na₂S₂O₃
Punto di ebollizione: 100 °C (1,013 hPa)
Densità: 1,0 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003499
CAS Number: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Visualizza i codici
Factor 0.999 - 1.001