Stampa…
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Hach
Pericolo
104532 104542
HACH104532EA 33.7 EUR
HACH104532 HACH104542
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) in soluzione acquosa
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Densità: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 3266
ADR: 8,III