Stampa…
Sodio idrossido concentrate for dilution to 10L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
38214-1EA 38214-6X1EA
38214-1EAEA 138.21 EUR
38214-1EA 38214-6X1EA
Sodio idrossido concentrate for dilution to 10L, 1 M NaOH (1N) standard volumetric solution, Fluka™
Sodio idrossido
Concentrate for 10L standard solution
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 120 °C
Densità: 1,350 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective