Stampa…
Perossido di idrogeno 30%, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
16911-250ML-F 16911-1L-F
SUPL16911-250ML-FEA 148 EUR
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F
Perossido di idrogeno 30%, Supelco®
Perossido di idrogeno
Formula: H₂O₂
Punto di ebollizione: ∼107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011333
CAS Number: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II