Stampa…
Sodio dodecile solfato (SDS) soluzione 10%, ultrapuro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J77504.K2 J77504.AE J77504.AP
J77504.K2EA 148 EUR
J77504.K2 J77504.AE J77504.AP
Sodio dodecile solfato (SDS) soluzione 10%, ultrapuro
Sodio dodecile solfato (SDS)
10% (w/v) solution of sodium dodecyl sulfate (SDS) in high purity dH2O. Solution is 0.2μm filtered and dispensed into durable, square Nalgene bottles.
A(280 nm, 3%, 1 cm): ≤ 0.1
A(230 nm, 3%, 1 cm): ≤ 0.2
Attenzione: Note: Precipitation of SDS is not unusual. Warm gently to redissolve.
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Densità: 1…1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036175
CAS Number: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM