Blu bromofenolo in soluzione acquosa
Fornitore: Lovibond
Synonyms:
Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
Formula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005875 CAS Number: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 |