Tricloruro di boro ∼9% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
B3556-100ML
B3556-25ML
TCIAB3556-100MLEA
79
EUR
TCIAB3556-100ML
TCIAB3556-25ML
Tricloruro di boro ∼9% ∼1.0 mol/L in dichloromethane
Tricloruro di boro
Formula:
BCl₃ Peso molecolare: 117,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011313 CAS Number: 10294-34-5 EINECS: 233-658-4 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,01348 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 8.0 to 10.0 w/w% |