Stampa…
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa
Fornitore: Cayman Chemical
600211-100 600211-250 600211-500
CAYM600211-100EA 44.1 EUR
CAYM600211-100 CAYM600211-250 CAYM600211-500
Sodio cloruro 5 mol/l (5 N) in soluzione acquosa
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3