Stampa…
Ipoclorito di sodio 10 - 15% available chlorine in soluzione acquosa, per analisi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 92.12 EUR
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Ipoclorito di sodio 10 - 15% available chlorine in soluzione acquosa, per analisi
Ipoclorito di sodio
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C
Punto di fusione: -30 to -20 °C
Densità: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%