Stampa…
Ipoclorito di sodio 5% available chlorine in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Management of Change (MOC) category = N
9416-03EA 409.34 EUR
9416-03 9416-01
Ipoclorito di sodio 5% available chlorine in soluzione acquosa, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,22 to 1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %