Stampa…
Ipoclorito di sodio (11 - 15% Cl₂)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Sodio ipoclorito
33369.36 33369.A3
33369.36EA 42.7 EUR
33369.36 33369.A3
Ipoclorito di sodio (11 - 15% Cl₂)
Ipoclorito di sodio
CAS No.: 7681-52-9 Molecular Formula: ClNaO Formula Weight: 74.44 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Density: 1.2 Appearance: Clear yellow or green Merck Reference: 14,8628 UN No.: 1791 MDL No.: MFCD00011120
Formula: ClNaO
Punto di ebollizione: 111 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –30…–20 °C
Densità: 1,2
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8628
Visualizza i codici
Appearance (Colour) Pale yellow to green
Assay (unspecified) 10,5 - 15,5% available chlorine
Form Liquid