Stampa…
Potassio idrossido 25% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
46330.AP 46330.K2 46330.K7
46330.APEA 49.3 EUR
46330.AP 46330.K2 46330.K7
Potassio idrossido 25% (w/v) in soluzione acquosa
Potassio idrossido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II