EDTA sale bisodico 0.01 M EDTA-Na2 soluzione volumetrica, per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070672 CAS Number: 139-33-3 EINECS: 231-791-2 |
Factor | 0.995 - 1.005 |