D-Gluconic acid 45 - 50% in water (contains Gluconolactone)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Gluconic acid, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoic acid
Formula:
C₆H₁₂O₇ Peso molecolare: 196.16 g/mol Punto di ebollizione: 674 Densità: 1.24 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004240 CAS Number: 526-95-4 EINECS: 208-401-4 UN: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 14,04456 |
|
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Concentration (Neutralization back titration) | 45.0 to 50.0 w/w% (contains Gluconolactone) |