Stampa…
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
J63677.K2EA 54.8 EUR
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Soluzioni tampone Tamponi per elettroforesi Tamponi per corse di gel
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236357