Stampa…
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
378382500 378380010
ACRO378382500EA 54.8 EUR
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Formula: C₆H₈BNO₃·H₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07186213
CAS Number: 1266615-79-5
Visualizza i codici
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %