Stampa…
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
A15348.06 A15348.14 A15348.22
A15348.06EA 38.3 EUR
A15348.06 A15348.14 A15348.22
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Purity: 97% CAS No.: 18595-18-1 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2088611
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025206
CAS Number: 18595-18-1