Stampa…
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
B25699.03 B25699.06
B25699.03EA 45.6 EUR
B25699.03 B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 412947-54-7 Molecular Formula: C8H8INO2 Formula Weight: 277.06 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD08064225
Formula: C₈H₈INO₂
Peso molecolare: 277,06 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064225
CAS Number: 412947-54-7