Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 3987-92-6
Molecular Formula: C8H8N2O4
Formula Weight: 196.16
Melting Point: 188-191°
MDL No.: MFCD00017562
Formula:
C₈H₈N₂O₄ Punto di fusione: 188…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017562 CAS Number: 3987-92-6 |