Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 84228-44-4
Molecular Formula: C8H8ClNO2
Formula Weight: 185.61
Melting Point: 112-113°
MDL No.: MFCD01320686
Formula:
C₈H₈ClNO₂ Punto di fusione: 112…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320686 CAS Number: 84228-44-4 |