Stampa…
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
326390050 326390010
ACRO326390050EA 128 EUR
ACRO326390050 ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di fusione: 106…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320686
CAS Number: 84228-44-4
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %