1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98%
CAS No.: 27578-60-5
Molecular Formula: C7H16N2
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 103469
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006516
Formula:
C₇H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 185…186 °C Densità: 0,903 Flash Pt: 57 °C (134 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006516 CAS Number: 27578-60-5 EINECS: 248-540-8 ADR: 3,III |