Stampa…
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)piperidine
161610050 161610250
ACRO161610050EA 43.4 EUR
ACRO161610050 ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 186 °C (760 mmHg)
Densità: 0,89 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006516
CAS Number: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
UN: 2924
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %