2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L06870.06
L06870.03
L06870.06EA
204
EUR
L06870.06
L06870.03
2-(Methylthio)benzonitrile ≥98%
2-(Methylthio)benzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6609-54-7
Molecular Formula: C8H7NS
Formula Weight: 149.22
Melting Point: 33-38°
Boiling Point: 116-117°/5mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00015557
Formula:
C₈H₇NS Peso molecolare: 149,22 g/mol Punto di ebollizione: 116…117 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 33…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015557 CAS Number: 6609-54-7 ADR: 6.1,III |