Stampa…
3-Hexadecylthiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H27371.06 H27371.03
H27371.06EA 372 EUR
H27371.06 H27371.03
3-Hexadecylthiophene ≥97%
3-Hexadecylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 119269-24-8 Molecular Formula: C20H36S Formula Weight: 308.57 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 27-32° MDL No.: MFCD07368973
Formula: C₂₀H₃₆S
Peso molecolare: 308,57 g/mol
Punto di fusione: 27…32 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368973
CAS Number: 119269-24-8