Stampa…
3-Butylthiophene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1458-1G B1458-5G
TCIAB1458-1GEA 25 EUR
TCIAB1458-1G TCIAB1458-5G
3-Butylthiophene ≥98.0% (by GC)
3-Butylthiophene
Formula: C₈H₁₂S
Peso molecolare: 140,2459 g/mol
Punto di ebollizione: 183°C
Flash Pt: 60°C
MDL Number: MFCD00143179
CAS Number: 34722-01-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=420400c351b83d42330b0056ce3603434dcac8fd&vid=420400c351b83d42330b0056ce3603434dcac8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %