Stampa…
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-aminoisonicotinate, Methyl 3-aminopyridine-4-carboxylate
H34007.03 H34007.09
H34007.03EA 68.8 EUR
H34007.03 H34007.09
Methyl-3-aminoisonicotinate 97%
Methyl-3-aminoisonicotinate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,20 g/mol
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082535
CAS Number: 55279-30-6