Stampa…
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 113 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Formula: C₈H₈ClNO₃
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173929
CAS Number: 42521-10-8