Stampa…
Methyl-2-chloroisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloroisonicotinate
M2164-25G M2164-5G
TCIAM2164-25GEA 126 EUR
TCIAM2164-25G TCIAM2164-5G
Methyl-2-chloroisonicotinate ≥98.0% (by GC)
Methyl-2-chloroisonicotinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,5810 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01765409
CAS Number: 58481-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b6b13c8ac902301fb0ad0d85f8ec0cbc53d4411&vid=0b6b13c8ac902301fb0ad0d85f8ec0cbc53d4411&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C