Stampa…
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
A19078.06 A19078.14
A19078.06EA 60.9 EUR
A19078.06 A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97% CAS No.: 148547-19-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 6593534
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Punto di fusione: 39…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00673014
CAS Number: 148547-19-7