Stampa…
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
M2181-25G M2181-5G
TCIAM2181-25GEA 67 EUR
TCIAM2181-25G TCIAM2181-5G
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Punto di ebollizione: 130°C
Flash Pt: 115°C
MDL Number: MFCD00144769
CAS Number: 104901-43-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&vid=d78669bbb161f02efe5a8eb1954a188f530ef983&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %