Stampa…
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
B24372.06 B24372.14 B24372.22
B24372.06EA 29.4 EUR
B24372.06 B24372.14 B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 104901-43-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 MDL No.: MFCD00144769
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144769
CAS Number: 104901-43-1