Diisobutylaluminium chloride 0.8 M in heptane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈AlCl Densità: 0,726 g/cm³ Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008927 CAS Number: 1779-25-5 EINECS: 217-216-8 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Appearance | Clear colorless Solution |
Strength | 0.78 to 0.86 M |