3,5-Dibromoquinoline 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 101861-59-0
Molecular Formula: C9H5Br2N
Formula Weight: 286.95
MDL No.: MFCD12024477
Formula:
C₉H₅Br₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12024477 CAS Number: 101861-59-0 |