Stampa…
3-Phenylpropionitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Hydrocinnamonitrile
L06483.09 L06483.18
L06483.09EA 36.2 EUR
L06483.09 L06483.18
3-Phenylpropionitrile ≥98%
3-Phenylpropionitrile
Purity: 98% CAS No.: 645-59-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CN Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Melting Point: -2° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 636348 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001961
Formula: C₉H₉N
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 261 °C
Punto di fusione: –2 °C
Densità: 1,008
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001961
CAS Number: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
ADR: 6.1,III