Stampa…
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B1802-25G B1802-5G
TCIAB1802-25GEA 501 EUR
TCIAB1802-25G TCIAB1802-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Formula: C₁₈H₂₉Br
Peso molecolare: 325,33 g/mol
Punto di ebollizione: 191°C
MDL Number: MFCD00191386
CAS Number: 126930-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f3801464739877da6506858d9fbc71455a605bd&vid=1f3801464739877da6506858d9fbc71455a605bd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %