Stampa…
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B1612-25G B1612-5G
TCIAB1612-25GEA 285 EUR
TCIAB1612-25G TCIAB1612-5G
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥90.0% (by GC)
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Formula: C₁₈H₂₉Br
Peso molecolare: 325,33 g/mol
Punto di ebollizione: 191°C
MDL Number: MFCD00191386
CAS Number: 126930-72-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04a3bcba9c666c78ae5b4b11bd46a5bab8f6b4bc&vid=04a3bcba9c666c78ae5b4b11bd46a5bab8f6b4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %