Stampa…
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
H32963.06 H32963.14
H32963.06EA 149 EUR
H32963.06 H32963.14
1-Bromo-4-dodecylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-dodecylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 126930-72-1 Molecular Formula: C18H29Br Formula Weight: 325.33 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5034 Boiling Point: 376° MDL No.: MFCD00191386
Formula: C₁₈H₂₉Br
Peso molecolare: 325,33 g/mol
Punto di ebollizione: 376 °C
Densità: 1,07
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191386
CAS Number: 126930-72-1