Stampa…
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33116.03 H33116.06
H33116.03EA 107 EUR
H33116.03 H33116.06
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene ≥97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formula: C₆F₃I₃
Punto di fusione: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248899
CAS Number: 84322-56-5