Stampa…
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
B20072.14 B20072.06
B20072.14EA 161 EUR
B20072.14 B20072.06
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol ≥97%
2,5-Dimethyl-1,5-hexadien-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 17123-63-6 Molecular Formula: C8H14O Formula Weight: 126.20 MDL No.: MFCD00026056
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026056
CAS Number: 17123-63-6