4-Decyloxybenzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 96%
CAS No.: 5519-23-3
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.39
Melting Point: 97°(S)
Beilstein Reference: 2113730
Formula:
C₁₇H₂₆O₃ Punto di fusione: 97 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00020360 CAS Number: 5519-23-3 |