Stampa…
4-Butoxybenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16570.06 A16570.14
A16570.06EA 49.2 EUR
A16570.06 A16570.14
4-Butoxybenzonitrile ≥97%
4-Butoxybenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 5203-14-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5255 Odour: Characteristic Boiling Point: 242-244° Beilstein Reference: 2834664 MDL No.: MFCD00043482
Formula: C₁₁H₁₃NO
Punto di ebollizione: 242…244 °C
Densità: 0,999
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043482
CAS Number: 5203-14-5